missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Bromo-1-metilindol-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15480459
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15480459 1 g 1 g
15478426 250 mg 250 miligramos
15490459 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15480459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63655.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 680569-18-0
Fórmula molecular C11H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 268.11
Número MDL MFCD07364734
Clave InChI RCDWEKOOOHATJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-bromo-1-methyl-1h-indole-2-carboxylate, 6-bromo-1-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo-1-methyl-, methyl ester
PubChem CID 4777911
Nombre IUPAC 6-bromo-1-metilindol-2-carboxilato de metilo
SMILES CN1C(=CC2=C1C=C(C=C2)Br)C(=O)OC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl 6-bromo-1-methylindole-2-carboxylate
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.