Learn More
6-Bromo-1-metilindol-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478426
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478426 250 mg 250 miligramos
15480459 1 g 1 g
15490459 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63655.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 680569-18-0
Fórmula molecular C11H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 268.11
Número MDL MFCD07364734
Clave InChI RCDWEKOOOHATJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-bromo-1-methyl-1h-indole-2-carboxylate, 6-bromo-1-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo-1-methyl-, methyl ester
PubChem CID 4777911
Nombre IUPAC 6-bromo-1-metilindol-2-carboxilato de metilo
SMILES CN1C(=CC2=C1C=C(C=C2)Br)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-bromo-1-methylindole-2-carboxylate
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido