missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Aminonicotinato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7030044
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11416470 1 g 1 g
11426470 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11416470

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27575.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 36052-24-1 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 36052-24-1
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00797844
Clave InChI JACPDLJUQLKABC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-aminonicotinate, 6-aminonicotinic acid methyl ester, 6-amino-nicotinic acid methyl ester, methyl6-aminonicotinate, 2-amino-5-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2-amino-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-, methyl ester, methyl 2-aminopyridine-5-carboxylate, 6-aminopyridine-3-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 737487
Nombre IUPAC 6-aminopiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl 6-aminonicotinate
Punto de fusión 158°C to 161°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.