Learn More
Metil 5-(clorometilo)-2-furoato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2705392
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
10747275 1 g 1 g
10614955 10 g 10 g
10461674 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 10747275
Proveedor: Thermo Scientific Maybridge BLT00257DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2144-37-8
Fórmula molecular C7H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 174.58
Número MDL MFCD00020922
Clave InChI PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-chloromethyl-2-furoate, methyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, methyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, methyl ester, 5-chloromethylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem24261, enamine_005466, acmc-1ck5d
PubChem CID 75065
Nombre IUPAC metil 5-(clorometil)furano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.58
Porcentaje de pureza 95%