Learn More
5-Cloro-2-hidroxibenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11438847
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
Código de producto. 11438847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19971.88
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4068-78-4
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.591
Número MDL MFCD00016461
Clave InChI KJWHRMZKJXOWFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-chlorosalicylate, benzoic acid, 5-chloro-2-hydroxy-, methyl ester, rarechem al bf 0041, 5-chloro-2-hydeoxybenzoic acid methyl ester, 5-chloro-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-209uvv, methyl-5-chlorosalicylate, methyl 5-chloro-salicylate, methyl-5-chloro-salicylate, 5-chlorosalicylic methyl ester
PubChem CID 77684
Nombre IUPAC 5-Cloro-2-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-chloro-2-hydroxybenzoate
Punto de fusión 44°C to 48°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza 97%