Learn More
5-Bromo-2-furoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025166
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11438887 1 g 1 g
11448887 5 g 5 g
11458887 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11438887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20524.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2527-99-3 | C6H5BrO3 | 205.007 g/mol
It is used in the preparation of hydroquinone bis(2-carbomethoxy-5-furyl ether).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de bis(2-carbometoxi-5-éter furílico) de hidroquinona.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2527-99-3
Fórmula molecular C6H5BrO3
Número MDL MFCD00092313
Clave InChI FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-bromo-2-furoate, methyl 5-bromo-2-furancarboxylate, 5-bromo-2-furoic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 5-bromofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromofuroate, 2-furoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-furanate, maybridge1_004996
PubChem CID 599633
Nombre IUPAC 5-Bromofurano-2-carboxilato de metilo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromo-2-furoate
Punto de fusión 62°C to 65°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)Br
Peso molecular (g/mol) 205.007
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.01
Porcentaje de pureza 97%