Learn More
4-Piridil cetoxima de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15448787 5 g 5 g
15438787 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15448787
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52207.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107445-21-6
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.154
Número MDL MFCD00185708
Clave InChI GROZUESHXQOJFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5356640
Nombre IUPAC 4-(1-nitrosoetilideno)-1H-piridina
SMILES CC(=C1C=CNC=C1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-pyridyl ketoxime
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-acetylpyridine oxime, 1-4-pyridinyl-1-ethanone oxime, methyl 4-pyridyl ketoxime, 4-1-nitrosoethylidene-1h-pyridine, n-1-pyridin-4-yl ethylidene hydroxylamine, ethanone, 1-4-pyridinyl-, oxime, z-1-pyridin-4-yl ethanone oxime, e-n-1-pyridin-4-yl ethylidene hydroxylamine, ethanone,1-4-pyridinyl-, oxime, 1e-1-4-pyridinyl ethanone oxime
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%