Learn More
4-Nitropirrol-2-carboxilato de metilo, 95 %
Código de producto. 15497417
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15497417 250 mg 250 miligramos
15487417 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15497417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34469.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13138-74-4
Fórmula molecular C6H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 170.124
Número MDL MFCD08753843
Clave InChI BRZNAATZQZPGBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-nitropyrrole-2-carboxylate, methyl 4-nitro-2-pyrrolecarboxylate, 4-nitro-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-nitro-, methyl ester, methylnitropyrrolecarboxylate, methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl-4-nitro-1h-pyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-nitro-, methyl ester
PubChem CID 261887
Nombre IUPAC 4-nitro-1H-pirrol-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CN1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-nitropyrrole-2-carboxylate
Punto de fusión 126°C to 128°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.12
Porcentaje de pureza 95%