Learn More
4-Yodopirrol-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7052433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15425987 250 mg 250 miligramos
15415987 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15425987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33193.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40740-41-8
Fórmula molecular C6H6INO2
Peso molecular (g/mol) 251.023
Número MDL MFCD07368824
Clave InChI KRNGDJYQOKCQCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11673249
Nombre IUPAC 4-yodo-1H-pirrol-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CN1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate
Punto de fusión 76°C to 78°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate, 4-iodopyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyliodopyrrolecarboxylate, 4-iodopyrrole-2-carboxylicacidmethylester, 4-iodo-2-methoxycarbonylpyrrole, methyl4-iodopyrrole-2-carboxylate, methyl 4-iodo-2-pyrrolecarboxylate, methyl 4-iodo-1h-pyrrole-2-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 251
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido