Learn More
Metil 4-yodobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-164312 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636794 5 g Frasco de vidrio 5 g
10085810 25 g Frasco de vidrio 25 g
10137420 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10636794
Marca: Thermo Scientific Acros 414460050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-44-3 | C8H7IO2 | 262.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-44-3
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.04
Número MDL MFCD00016353
Clave InChI DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
PubChem CID 69273
Nombre IUPAC 4-Yodobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-iodobenzoate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 113°C to 117°C
Color Beige a rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CO2CH3C6H4I
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-iodobenzoate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.