Learn More
Metil 4'-hidroxibifenil-3-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478217 5 g 5 g
15468217 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51770.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192376-76-4
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.247
Número MDL MFCD06409246
Clave InChI ZWSVMMHYHQNTKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-4-hydroxyphenyl benzoate, methyl 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylate, 4'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid methyl ester, 4-3-methoxycarbonylphenyl phenol, amtda024, acmc-1c4b1, 3'-methoxycarbonylbiphenyl-4-ol, 4-3-methoxycarbonyl phenyl phenol, 4'-hydroxy-3-methoxycarbonyl biphenyl, methyl 4'-hydroxybiphenyl-3-carboxylate
PubChem CID 5097337
Nombre IUPAC metil 3-(4-hidroxifenil)benzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Methyl 4'-hydroxybiphenyl-3-carboxylate
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.