Learn More
Metil 4'-hidroxibifenil-3-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468217 1 g 1 g
15478217 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51770.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192376-76-4
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.247
Número MDL MFCD06409246
Clave InChI ZWSVMMHYHQNTKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-4-hydroxyphenyl benzoate, methyl 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylate, 4'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid methyl ester, 4-3-methoxycarbonylphenyl phenol, amtda024, acmc-1c4b1, 3'-methoxycarbonylbiphenyl-4-ol, 4-3-methoxycarbonyl phenyl phenol, 4'-hydroxy-3-methoxycarbonyl biphenyl, methyl 4'-hydroxybiphenyl-3-carboxylate
PubChem CID 5097337
Nombre IUPAC metil 3-(4-hidroxifenil)benzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4'-hydroxybiphenyl-3-carboxylate
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 95%