Learn More
Metil 4-formil-1,2,5-trimetil-1H-pirrol-3-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2705371
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10787435 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10394272 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10787435 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC22504CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175276-49-0
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.218
Número MDL MFCD00203864
Clave InChI NEDLMVCFWFSFNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-formyl-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-1,2,5-trimethyl-, methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,4-formyl-1,2,5-trimethyl-,methyl ester
PubChem CID 2776538
Nombre IUPAC metil 4-formil-1,2,5-trimetilpirrol-3-carboxilato
SMILES CC1=C(C(=C(N1C)C)C(=O)OC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-formyl-1, 2, 5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 95%