Learn More
Metil 4-fluorobenzoilacetato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028306
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
11467226 1 g 1 g
11477226 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11467226
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25546.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63131-29-3 | C10H9FO3 | 196.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63131-29-3
Fórmula molecular C10H9FO3
Peso molecular (g/mol) 196.177
Número MDL MFCD00000355
Clave InChI HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-fluorobenzoylacetate, methyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, methyl p-fluorobenzoylacetate, 4-fluorobenzoylacetic acid methyl ester, methyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-beta-oxo-, methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-.beta.-oxo-, methyl ester, pubchem16721, acmc-209nd6
PubChem CID 579425
Nombre IUPAC metil 3-(4-fluorofenil)-3-oxopropanoato
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-fluorobenzoylacetate
Densidad 1.228
Punto de ebullición 91°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.18
Porcentaje de pureza 95%