Learn More
3-Clorobenzo[b]tiofeno-2-carboxilato de metilo, 95 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 11382936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11382936 1 g 1 g
11392936 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11382936
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10696.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21211-07-4
Fórmula molecular C10H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 226.674
Número MDL MFCD00052503
Clave InChI VAPMGETZRJYSLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro-, methyl ester, maybridge1_000462, acmc-1co9m, methyl 3-chlorobenzothiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloranyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, 3-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 607073
Nombre IUPAC metil 3-cloro-1-benzotiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 80°C to 82°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 1312686
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.68
Porcentaje de pureza 95%