Learn More
Metil 3-cloro-4-metilbenzoato, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510631
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10682073 1 g 1 g
10160892 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10682073 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00703DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 56525-63-4
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.619
Clave InChI KTFQDZCNPGFKAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl3-chloro-4-methylbenzoate, methyl-3-chloro-4-methylbenzoate, methyl 3-chloro-p-toluate, 2-chloro-4-methoxycarbonyl toluene, 3-chloro-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, pubchem10935, acmc-209lsv, ksc495i9j, methyl-3-chloro-4-metylbenzoate
PubChem CID 2801405
Nombre IUPAC 3-cloro-4-metilbenzoato de metilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 97%