Learn More
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate, 95%, Maybridge™
Código de producto. p-4510590
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10684205 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10694205 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10684205 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00214EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1129-28-8
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00051437
Clave InChI YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-bromomethyl benzoate, m-carbomethoxybenzyl bromide, 3-bromomethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromomethyl-, methyl ester, methyl-3-bromomethylbenzoate, methyl alpha-bromo-m-toluate, methyl3-bromomethyl benzoate, methyl-3-bromomethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzyl bromide
PubChem CID 517981
Nombre IUPAC metil 3-(bromometil)benzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal BrCH2C6H4CO2CH3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 95%