missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Aminobenzo[b]tiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7032479
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15446847 1 g 1 g
15456847 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15446847

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33956.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 35212-85-2 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 35212-85-2
Fórmula molecular C10H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 207.247
Número MDL MFCD00206744
Clave InChI VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 874720
Nombre IUPAC metil 3-amino-1-benzotiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 107°C to 108°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.25
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.