Learn More
3-amino-5-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7055199
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468476 250 mg 250 miligramos
15448476 1 g 1 g
15458476 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63719.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 76575-71-8 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate is employed as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-amino-5-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo se emplea como intermedio para la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76575-71-8
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.21
Número MDL MFCD00130095
Clave InChI FVKMOPIFLCMZMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-5-methyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-methyl-, methyl ester, methyl3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, methyl 3-amino-5-methylthiophen-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-2-thiophene-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 818952
Nombre IUPAC 3-amino-5-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=C(C)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido