Learn More
3-Amino-5,6-dicloropirazina-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030078
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436550 1 g 1 g
11446550 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436550 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27614.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1458-18-0 | C6H5Cl2N3O2 | 222.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1458-18-0
Fórmula molecular C6H5Cl2N3O2
Peso molecular (g/mol) 222.025
Número MDL MFCD00010431
Clave InChI USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1bujh, dsstox_cid_31434, dsstox_rid_97320, dsstox_gsid_57645, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinoate, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinecarboxylate
PubChem CID 73828
Nombre IUPAC metil 3-amino-5,6-dicloropirazina-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(N=C(C(=N1)Cl)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Punto de fusión 230°C to 233°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.03
Porcentaje de pureza 97%