Learn More
Metil 3,5-dihidroxibenzoato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10448130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10448130 25 g Frasco de vidrio 25 g
10184230 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10448130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170440250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 2150-44-9 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2150-44-9
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00002289
Clave InChI RNVFYQUEEMZKLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl3,5-dihydroxybenzoate, methyl .alpha.-resorcylate, alpha-resorcinol carboxylic acid methyl ester, alpha-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcinol carboxylic acid methyl ester, pubchem21357, methyl alpha-resorcylate
PubChem CID 75076
Nombre IUPAC metil 3,5-dihidroxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3, 5-dihydroxybenzoate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 164.0°C to 169.0°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CO2CH3
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 405
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3,5-dihydroxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2