Learn More
3-(2-Bromoetoxi)benzoato de metilo, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15409127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15409127 1 g 1 g
15429127 250 mg 250 miligramos
15419127 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15409127
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52405.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-(2-bromoetoxi)benzoato de metilo se usa en la investigación farmacéutica.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59516-96-0
Fórmula molecular C10H11BrO3
Peso molecular (g/mol) 259.10
Número MDL MFCD06204041
Clave InChI CGGLKWTURIUCMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-2-bromoethoxy benzoate, methyl 3-2-bromoethoxy benzenecarboxylate, benzoic acid,3-2-bromoethoxy-, methyl ester, methyl 3-2-bromoethoxy-benzoate, methyl 3-2-bromoethyloxy benzoate, 1-bromo-2-3'-carbomethoxyphenoxy ethane, 3-2-bromoethoxy benzoic acid methyl ester, 3-2-bromo-ethoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 10491483
Nombre IUPAC 3-(2-bromoetoxi)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(OCCBr)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1
Porcentaje de pureza ≥97%