Learn More
2-(Trifluorometoxi)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15445987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445987 10 g 10 g
15435987 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33195.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148437-99-4
Fórmula molecular C9H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 220.147
Número MDL MFCD00052336
Clave InChI VDJYJSUDISVNRS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775550
Nombre IUPAC 2-(trifluorometoxi)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(trifluoromethoxy)benzoate
Punto de ebullición 91°C to 93°C (15 mmHg)
Cantidad 10 g
Sinónimo methyl 2-trifluoromethoxy benzoate, benzoic acid,2-trifluoromethoxy-, methyl ester, 2-trifluoromethoxy benzoic acid methyl ester, acmc-20eexm, methyl-2-trifluoromethoxy benzoate, methyl2-trifluoromethoxy benzoate, 2-trifluoromethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-trifluoromethoxy-, methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 97%