missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Oxo-2H-piran-3-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7028550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11435690 1 g 1 g
11445690 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11435690 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25932.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 25991-27-9 | C7H6O4 | 154.121 g/mol

Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate is used as a reagent to investigate alfa, beta-unsaturated carbonyl compounds for their cytotoxic profiles against oral human normal and tumor cells.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2-oxo-2H-piran-3-carboxilato de metilo se utiliza como reactivo para investigar los perfiles citotóxicos de los compuestos de carbonilo alfa, beta-insaturados en células orales de humano normales y tumorales.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 25991-27-9
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.121
Número MDL MFCD00075443
Clave InChI GJVZWOMUTYNUCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-oxo-2h-pyran-3-carboxylate, 3-carbomethoxy-2-pyrone, methyl 2-pyrone-3-carboxylate, 2-oxo-2h-pyran-3-carboxylic acid methyl ester, 2h-pyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, methoxycarbonyl pyranone, acmc-1clg5, ksc496k6b
PubChem CID 117704
Nombre IUPAC 2-oxopirano-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=COC1=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Punto de fusión 74°C to 77°C
Punto de ebullición 146°C to 148°C (0.75 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1424749
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.