Learn More
2-(Metiltio)propionato de metilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11469447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11469447 5 g 5 g
11479447 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11469447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21979.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El metil 2-(metiltio)propionato contribuye a la percepción aromática general de la fruta madura.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61366-76-5
Fórmula molecular C5H10O2S
Peso molecular (g/mol) 134.193
Número MDL MFCD02683079
Clave InChI QMPSBIWJVUCDKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-methylthio propionate, methyl 2-methylsulfanyl propanoate, methyl 2-methylthio propanoate, dimethyl sulphoniopropionate, methyl 2-methylsulfanyl propanoate #, 2-methylthio propanoic acid methyl ester, 2-methylthiopropionic acid methyl ester, propanoic acid, 2-methylthio-, methyl ester
PubChem CID 548372
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilpropanoato de metilo
SMILES CC(C(=O)OC)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(methylthio)propionate
Índice de refracción 1.462
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.2
Porcentaje de pureza 99%