Learn More
Metil 2-hidroxiisobutirato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10631642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10631642 50 g Frasco de vidrio 50 g
10367611 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10631642
Marca: Thermo Scientific Acros 126970500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2110-78-3 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2110-78-3
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Número MDL MFCD00004457
Clave InChI XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-hydroxyisobutyrate, methyl 2-methyllactate, 2-hydroxyisobutyric acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-2-methylpropionate, methyl2-hydroxyisobutyrate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, methyl alpha-hydroxyisobutyrate, methyl .alpha.-hydroxyisobutyrate, methyl ester of 2-methyllactic acid, methyl 2-hydroxy-2-methyl-propanoate
PubChem CID 75024
Nombre IUPAC metil 2-hidroxi-2-metilpropanoato
SMILES CC(C)(C(=O)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-hydroxyisobutyrate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 137°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(OH)CO2CH3
Índice de refracción 1.4100 to 1.412
Cantidad 50 g
Beilstein 03, II, 223
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-hydroxyisobutyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.