Learn More
2-formiltiofeno-4-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463727 250 mg 250 miligramos
11466510 1 g 1 g
11476510 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27597.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 67808-66-6 | C7H6O3S | 170.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67808-66-6
Fórmula molecular C7H6O3S
Peso molecular (g/mol) 170.182
Número MDL MFCD01859945
Clave InChI GNXNZRYWBFMVHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-formyl-4-thiophenecarboxylate, 2-formylthiophene-4-carboxylic acid methylester, 5-formyl-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 5-formyl-3-thiophene carboxylic acid methylester, pubchem7741, tpc-h014, methyl 5-methanoylthiophene-3-carboxylate, 5-formyl-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-formyl-, methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 5-formyl-, methyl ester
PubChem CID 818925
Nombre IUPAC 5-formiltiofeno-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CSC(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-formylthiophene-4-carboxylate
Punto de fusión 113°C to 117°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.19
Porcentaje de pureza 95%