Learn More
Metil 2-(clorometil)-1,3-oxazol-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3111006
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10197262 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10127372 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10197262
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00116CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 208465-72-9
Fórmula molecular C6H6ClNO3
Peso molecular (g/mol) 175.57
Número MDL MFCD06660133
Clave InChI CMUKPCIZFMTLKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-chloromethyl oxazole-4-carboxylate, methyl 2-chloromethyl-1,3-oxazole-4-carboxylate, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloromethyl-, methyl ester, methyl 2-chloromethyl-4-oxazolecarboxylate, pubchem22375, 2-chloromethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate, 2-chloromethyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-chloro-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
PubChem CID 2763199
Nombre IUPAC metil 2-(clorometil)-1,3-oxazol-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=COC(CCl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(chloromethyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.57
Porcentaje de pureza 97%