Learn More
2-Bromo-3-furoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3586845
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10728265 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10728265 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10152994 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10152994 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
4 options
Código de producto. 10728265
Proveedor: Thermo Scientific Maybridge CC64722CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 197846-06-3
Fórmula molecular C6H5BrO3
Peso molecular (g/mol) 205.01
Número MDL MFCD09879944
Clave InChI XXUUZVIMSVBWIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-bromo-3-furoate, 3-furancarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromofuran-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid,2-bromo-, methyl ester
PubChem CID 10845885
Nombre IUPAC 2-bromofurano-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(Br)OC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromo-3-furoate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.01
Porcentaje de pureza 97%