Learn More
2-Amino-5-cloro-3-yodobenzoato de metilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11359016 5 g 5 g
11369016 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11359016
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20188.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 289039-84-5 | C8H7ClINO2 | 311.503 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289039-84-5
Fórmula molecular C8H7ClINO2
Peso molecular (g/mol) 311.503
Número MDL MFCD00673017
Clave InChI VTDNWMZYPVQPCN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7020924
Nombre IUPAC 2-amino-5-cloro-3-yodobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1N)I)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-5-chloro-3-iodobenzoate
Punto de fusión 67°C to 69°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2-amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid methyl ester, pubchem3349, acmc-1cp8o, methyl 3-iodo-5-chloroanthranilate, 4-chloro-2-iodo-6-methoxycarbonyl aniline, methyl 2-amino-5-chloro-3-iodobenzoate, methyl 2-azanyl-5-chloranyl-3-iodanyl-benzoate, 2-amino-5-chloro-3-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-amino-5-chloro-3-iodo-, methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-chloro-3-iodo-, methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.51
Porcentaje de pureza ≥98%