Learn More
Metil 2-acetamido-5-clorobenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate |
| Punto de fusión | 128°C to 131°C |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 2808490 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.65 |
| Porcentaje de pureza | 97% |