Learn More
2,5-Diclorobenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026480
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11450677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22489.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2905-69-3 | C8H6Cl2O2 | 205.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-69-3
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.03
Número MDL MFCD00000606
Clave InChI SPJQBGGHUDNAIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,5-dichloro-, methyl ester, methyl-2,5-dichlorobenzoate, unii-j07555o4he, benzoic acid, dichloro-, methyl ester, pubchem3714, acmc-1bhkt, 2,5-dcbme, rarechem al bf 0427, methyl 2,5-bis chloranyl benzoate
PubChem CID 17947
Nombre IUPAC 2,5-Diclorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,5-dichlorobenzoate
Punto de fusión 37°C to 40°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 2251582
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2,5-dichlorobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyl 2,5-dichlorobenzoate