Learn More
1-Trifluorometil-1-ciclopropanocarboxilato de metilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11349979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349979 250 mg 250 miligramos
11359979 1 g 1 g
11369979 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25757.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208242-25-5
Fórmula molecular C6H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 168.115
Número MDL MFCD06801321
Clave InChI PAWUSHZXEZPDBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylate, 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-trifluoromethyl cyclopropanecarboxylate, methyl 1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate, 1-trifluoromethylcyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester, acmc-1cj3i, 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylic acidmethyl ester, 1-trifluoromethyl-cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 24208784
Nombre IUPAC 1-(trifluorometil)ciclopropano-1-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1(CC1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate
Punto de ebullición 115°C
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.12
Porcentaje de pureza 96%