missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Ciclohexeno-1-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7028320
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11457246 5 g 5 g
11467246 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11457246

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25568.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 18448-47-0 | C8H12O2 | 140.182 g/mol

Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate is used in the diastereoselective synthesis of cis-1,2-dialkenylcyclopropanols and methyl -7,7-dimethyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahydrodibenzo[b,d]furan-4a-carboxylate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 1-ciclohexeno-1-carboxilato de metilo se utiliza en la síntesis diastereoselectiva de cis-1,2-diquenilciclopropanoles y -7,7-dimetil-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahidrodibenzo[b,d]furán-4a-carboxilato de metilo.

Solubilidad
Inmiscible en agua.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 18448-47-0
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.182
Número MDL MFCD00001544
Clave InChI KXPWRCPEMHIZGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, methyl cyclohex-1-enecarboxylate, methyl 1-cyclohexenecarboxylate, methyl cyclohex-1-ene-1-carboxylate, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, cyclohexenecarboxylic acid, methyl ester, cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl1-cyclohexene-1-carboxylate, pubchem11031, 1-carbomethoxy cyclohexene
PubChem CID 87647
Nombre IUPAC metil ciclohexeno-1-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CCCCC1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate
Densidad 1.03
Punto de ebullición 190°C to 192°C
Temperatura de inflamación 73°C (165°F)
Índice de refracción 1.477
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.