Learn More
1,2,4-Triazol-3-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4228844 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11361016 5 g 5 g
10724312 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11361016
Marca: Thermo Scientific Acros 415000050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4928-88-5 | C4H5N3O2 | 127.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4928-88-5
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.1
Clave InChI QMPFMODFBNEYJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735089
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol-5-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=NC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate
Punto de fusión 190.0°C to 191.0°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Sinónimo methyl 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 4h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, 1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methylester, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, methyl ester, 1h-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl1,2,4-triazole-3-carboxylate, acmc-20a2ir, 5-carbomethoxy-1,2,4-triazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.