Learn More
Metoxidimetil(p-tolil)silano, 94 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11357539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357539 5 g 5 g
11347539 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27943.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51501-87-2
Fórmula molecular C10H16OSi
Peso molecular (g/mol) 180.32
Número MDL MFCD09266166
Clave InChI GIQXGMLMIZAKLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxydimethyl p-tolyl silane, methoxy-dimethyl-4-methylphenyl silane, silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl, dimethylmethoxy 4-methylphenyl silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl silane, silane,methoxydimethyl 4-methylphenyl, amtsi072, dimethyl 4-methylphenyl methoxysilane, benzene,1-methoxydimethylsilyl-4-methyl
PubChem CID 142850
Nombre IUPAC metoxi-dimetil-(4-metilfenil)silano
SMILES CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Methoxydimethyl(p-tolyl)silane
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.32
Porcentaje de pureza 94%
Sensibilidad Moisture sensitive