Learn More
Cloruro de (metoxicarbonilmetil)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11443368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11443368 250 g 250 g
11423368 10 g 10 g
11433368 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11443368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17775.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Muy soluble en agua (100 g/l) (25°C).
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de la humedad. Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2181-97-7
Fórmula molecular C21H20ClO2P
Peso molecular (g/mol) 370.81
Número MDL MFCD00050199
Clave InChI CXCXTEMZMJZMJX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo carbomethoxymethyl triphenylphosphonium chloride, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium chloride, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium chloride, carbomethoxymethyltriphenylphosphonium chloride, methoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium chloride, acmc-20ali4, carbomethoxymethyltriphenylphosphoniumchloride, methyl 2-triphenylphosphino acetate, chloride, 2-methoxy-2-oxoethyl-triphenylphosphanium chloride, 2-methoxy-2-oxoethyl-triphenylphosphonium chloride
PubChem CID 2733549
SMILES [Cl-].COC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión ∼162°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 4172737
Información de solubilidad Very Soluble in water (100g/L) (25°C).
Nombre IUPAC (2-metoxi-2-oxoetil)-trifenilfosfonio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.82
Porcentaje de pureza 97%