missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de (metoxicarbonilmetil)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11423368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11423368 10 g 10 g
11433368 50 g 50 g
11443368 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11423368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17775.09
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
Se emplea como intermedio en el sector farmacéutico.

Solubilidad
Muy soluble en agua (100 g/l) (25°C).

Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de la humedad. Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2181-97-7
Fórmula molecular C21H20ClO2P
Peso molecular (g/mol) 370.81
Número MDL MFCD00050199
Clave InChI CXCXTEMZMJZMJX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo carbomethoxymethyl triphenylphosphonium chloride, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium chloride, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium chloride, carbomethoxymethyltriphenylphosphonium chloride, methoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium chloride, acmc-20ali4, carbomethoxymethyltriphenylphosphoniumchloride, methyl 2-triphenylphosphino acetate, chloride, 2-methoxy-2-oxoethyl-triphenylphosphanium chloride, 2-methoxy-2-oxoethyl-triphenylphosphonium chloride
PubChem CID 2733549
SMILES [Cl-].COC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión ∼162°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 4172737
Información de solubilidad Very Soluble in water (100g/L) (25°C).
Nombre IUPAC (2-metoxi-2-oxoetil)-trifenilfosfonio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.82
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.