Learn More
SPEX CertiPrep™ Kit QuEChERS SPEXQuE™ para el método EN 15662
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
50 ml
Cantidad:
100/pack
50/pack
Tamaño de la unidad:
1 unidad
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
Cubra todas sus necesidades de instrumental QuEChERS con los kits de uso general adecuados para la eliminación de ácidos orgánicos polares, algunos niveles bajos a moderados de azúcares y lípidos.
- Métodos de Europa (método EN 15662)
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbente | 150 mg de PSA, 900 mg de MgSO4 |
| Tipo | Tubo de limpieza para SPE dispersivo de PSA |
| Volumen (métrico) | 50 ml |
| Método | EN 15662 |
| Cantidad | 50/pack |