Descripción
Cubra todas sus necesidades de instrumental QuEChERS con los kits de uso general adecuados para la eliminación de ácidos orgánicos polares, algunos niveles bajos a moderados de azúcares y lípidos.
- Métodos de Europa (método EN 15662)
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbente | 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl, 0,5 g de sesquihidrato dibásico de citrato sódico, 1 g de dihidrato tribásico de citrato sódico |
| Tipo | Tubo de extracción tamponado con citrato |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Método | EN 15662 |
| Cantidad | 50/pack |