Learn More
Mezcla B de hidrocarburos aromáticos policinucleares, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| 3-metilcolantreno | 56-49-5 | 1000 μg/ml |
| 7H-dibenzo(c,g)carbazol | 194-59-2 | 1000 μg/ml |
| Benzo(j)fluoranteno | 205-82-3 | 1000 μg/ml |
| Dibenz(a,h)acridina | 226-36-8 | 1000 μg/ml |
| Dibenz(a,j)acridina | 224-42-0 | 1000 μg/ml |
| Dibenzo(a,e)pireno | 192-65-4 | 1000 μg/ml |
| Dibenzo(a,h)pireno | 189-64-0 | 1000 μg/ml |
| Dibenzo(a,i)pireno | 189-55-9 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PAH Mix B |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Métodos | For US EPA Method 8100 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzo(j)fluoranthene; Dibenz(a,h)acridine; Dibenz(a,j)acridine; Dibenzo(a |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Elemento | Benzo(j)fluoranthene, Dibenz(a,h)acridine, Dibenz(a,j)acridine |
| Solvent or Matrix | MeCl:Benzene |
| Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
- PAH Mix B
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: dichloromethane, benzene, anthracene, carbazole, naphthalene, crysene
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.