Learn More
Mezcla B de fenólicos, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| 2,3,4,6-tetraclorofenol | 58-90-2 | 2000 μg/ml |
| 2,4,5-triclorofenol | 95-95-4 | 2000 μg/ml |
| 2,6-diclorofenol | 87-65-0 | 2000 μg/ml |
| 2-metilfenol | 95-48-7 | 2000 μg/ml |
| 3-metilfenol | 108-39-4 | 2000 μg/ml |
| 4-metilfenol | 106-44-5 | 2000 μg/ml |
| Dinoseb | 88-85-7 | 2000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenolics Mix B |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Métodos | For US EPA Methods 8040, 8041 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,6-Dichlorophenol; Dinoseb; 2-Methylphenol; 3-Methylphenol; 4-Methylphenol; 2,3 |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Elemento | 2,6-Dichlorophenol, Dinoseb, 2-Methylphenol, 3-Methylphenol, 4-Methylphenol |
| Solvent or Matrix | Isopropanol |
| Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phenolics Mix B
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol, 2,4,5-trichlorophenol, 2,6-dichlorophenol, dinoseb, 2,3,4,6-tetrachlorophenol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio