Learn More
Patrón interno para GC/FID, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metil-2-propanol | 1515-14-6 | 5000 μg/ml |
| 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol | 920-66-1 | 5000 μg/ml |
| 2-cloroacrilonitrilo | 920-37-6 | 5000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Internal Standard for GC/FID |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Métodos | For US EPA Method 8015B |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloroacrylonitrile; 1,1,1 |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Elemento | 2-Chloroacrylonitrile; 1,1,1 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Internal Standard for GC/FID
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-chloroacrylonitrile
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio