Learn More
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| Aldrina | 309-00-2 | 2000 μg/ml |
| alfa-BHC | 319-84-6 | 2000 μg/ml |
| beta-BHC | 319-85-7 | 2000 μg/ml |
| delta-BHC | 319-86-8 | 2000 μg/ml |
| Dieldrina | 60-57-1 | 2000 μg/ml |
| Endosulfán I | 959-98-8 | 2000 μg/ml |
| Endosulfán II | 33213-65-9 | 2000 μg/ml |
| Sulfato de endosulfán | 1031-07-8 | 2000 μg/ml |
| Endrina | 72-20-8 | 2000 μg/ml |
| Endrina aldehído | 7421-93-4 | 2000 μg/ml |
| Endrina cetona | 53494-70-5 | 2000 μg/ml |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 2000 μg/ml |
| Heptacloro | 76-44-8 | 2000 μg/ml |
| Epóxido de heptacloro (Isómero B) | 1024-57-3 | 2000 μg/ml |
| Metoxicloro | 72-43-5 | 2000 μg/ml |
| p,p'-DDD | 72-54-8 | 2000 μg/ml |
| p,p'-DDE | 72-55-9 | 2000 μg/ml |
| p,p'-DDT | 50-29-3 | 2000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Organochlorine Pesticides Mix |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Métodos | For US EPA Methods 625, 8270C |
| Nombres de analitos o componentes | Aldrin; alpha-BHC; beta-BHC; p,p'-DDD; p,p'-DDE; delta-BHC; Dieldrin; p |
| Técnica | US EPA Methods 625 and 8270 |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Elemento | Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, p,p'-DDD, p,p'-DDE, delta-BHC, Dieldrin |
| Solvent or Matrix | Benzene |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Organochlorine Pesticides Mix
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: benzene, delta-BHC,dieldrin, heptachlor, heptachlor epoxide, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.