Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| Sulfato de endosulfán | 1031-07-8 | 600 μg/ml |
| Endrina aldehído | 7421-93-4 | 600 μg/ml |
| p,p'-DDD | 72-54-8 | 600 μg/ml |
| p,p'-DDT | 50-29-3 | 600 μg/ml |
| Dieldrina | 60-57-1 | 200 μg/ml |
| Endosulfán I | 959-98-8 | 200 μg/ml |
| Endosulfán II | 33213-65-9 | 200 μg/ml |
| Endrina | 72-20-8 | 200 μg/ml |
| p,p'-DDE | 72-55-9 | 200 μg/ml |
| Aldrina | 309-00-2 | 100 μg/ml |
| alfa-BHC | 319-84-6 | 100 μg/ml |
| beta-BHC | 319-85-7 | 100 μg/ml |
| delta-BHC | 319-86-8 | 100 μg/ml |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 100 μg/ml |
| Heptacloro | 76-44-8 | 100 μg/ml |
| Epóxido de heptacloro (Isómero B) | 1024-57-3 | 100 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Analyte Mix |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Métodos | For US EPA Method 608 |
| Nombres de analitos o componentes | 100μg/mL Aldrin; 100μg/mL α-BHC; 100μg/mL β-BHC; 100μg/mL γ-BHC; 100μg/mL δ-BHC; 600μg/mL; 4,4'-DDD; 200μg/mL 4,4'-DDE; 600μg/mL 4 |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Elemento | Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, gamma-BHC, delta-BHC, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
- 608 STD MIX
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio