Learn More
Mezcla E de pesticidas de fósforo y nitrógeno Método 525.2, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| Carboxina | 5234-68-4 | 200 μg/ml |
| Disulfotón | 298-04-4 | 200 μg/ml |
| Tributilfosforo-tritioita | 150-50-5 | 200 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrogen-Phosphorus Pesticides Mix E |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Métodos | For US EPA Method 524 |
| Nombres de analitos o componentes | Carboxin; Disulfoton; Tributylphosphoro-trithioite |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Elemento | Carboxin, Disulfoton, Tributylphosphoro-trithioite |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
- Nitrogen-Phosphorus Pesticides Mix E
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: acetone, pentachlorophenol, benzopyrene,dibenzanthracene
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.