Learn More
Metanol, grado de ultragradiente, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
EcoTainer seguridad de metal puede
Tamaño de la unidad:
5 litros
Descripción
Los reactivos BAKER ANALYZED HPLC son disolventes de alta pureza, sales de tampón y modificadores de fase móvil que se emplean en separaciones analíticas y preparativas. Están optimizados para aplicaciones de investigación y control de calidad, incluidas la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía de permeación en gel y el análisis espectrofotométrico UV.
- La recalibración o los ajustes debidos a los cambios de lote se minimizan para obtener un rendimiento óptimo de instrumentos sensibles
- Bajo fondos libres de picos externos
- Absorbancia UV baja en rangos críticos: asegurada mediante pruebas de absorbancia UV en una variedad de puntos y pruebas de elución en gradiente
- Pruebas de fluorescencia para detectar trazas de impurezas que podrían causar interferencias
- Función probada para: ensayo, agua, residuos mínimos después de la evaporación y absorbancia UV y fluorescencia en rangos críticos
- Consistencia de lote a lote, con un certificado de análisis real en la etiqueta
- Opciones de envasado innovadoras para garantizar la calidad del disolvente en el lugar de uso
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanol |
| Punto de fusión | -98°C |
| Absorbancia | Max. 0.20 at 225nm, Max. 0.02 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm, Max. 0.01 at 350nm |
| CAS | 67-56-1 |
| Densidad | 0.79g/cm3 |
| Punto de ebullición | 64.7°C |
| Cantidad | 5 L |
| Límite de explosión | 5.5 - 44 Vol % |
| Temperatura de inflamación | 11°C |
| Punto de ignición | 455°C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Alcohol metílico
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.