Learn More
Metanol, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11924944 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
11924944 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 11924944 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S2380
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Metanol67-56-11000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Envase Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
CAS 67-56-1, 7732-18-5
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00004595
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:17790
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio