Learn More
Metanol, puriss. p.a., reactivo ACS, reactivo ISO, Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 16603964
Change view
Click to view available options
:
190 L
Código de producto.
16603964 190 L
1 options
Código de producto. 16603964
Proveedor: Honeywell Burdick & Jackson 65757190L
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C
CAS 67-56-1
Color Incolora
% máx. CAS 1
Densidad 0.79 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 64°C to 65°C (1013 hPa)
Cantidad 190 L
Temperatura de inflamación 11°C
Fórmula molecular CH4O
Fórmula lineal CH3OH
Beilstein 1098229
Sinónimo Methyl alcohol
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
Grado ACS