Learn More
Methanol, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15693710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15693710 6 x 1 L Frasco de polietileno paquete de 6
15663710 4 x 2.5 L Frasco de polietileno paquete de 4
15673710 4 x 5 L Frasco de polietileno paquete de 4
3 options
Código de producto. 15693710
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 322136X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea Eur.,≥ 99,8% (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Color Incolora
Aspecto Liquid
Densidad 0.791g/mL at 25°C
Punto de ebullición 64°C to 65°C
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.36
Temperatura de inflamación 9°C (48.2°F)
Punto de ignición 725°F
Envase Frasco de polietileno
Índice de refracción 1.328 to 1.33
Residuos después de la evaporación 0 to 0.0005 %
Ácido valorable Free acid (as HCOOH): ≤0.002%
Fórmula lineal CH3OH
Base valorable Free Alkali (as NH3): ≤0.00005%
Presión de vapor 410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C)
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.